Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ EnduraPlate™ Optical 96-Well Full-Skirted Plates with Barcode, clear
Code produit 15942721 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 plaques
50 plaques
Conditionnement:
1 pièce
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15942721 50 plaques 50 pièces
15990333 500 plaques 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15942721 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A31728
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La plaque optique Applied Biosystems™ MicroAmp™ EnduraPlate™ à jupe pleine 96 puits est conçue de manière optimale pour une utilisation avec le thermocycleur automatisé (ATC ) Applied Biosystems™.
Ces plaques de réaction à jupe pleine sont fabriquées à l’aide d’un cadre en polycarbonate durable, ce qui les rend idéales pour une manipulation aisée avec des bras robotiques et d’autres fonctions de système automatisé. La construction à paroi fine de la plaque permet un transfert de chaleur efficace et un ajustement optimal dans les blocs de thermocycleurs. Le marquage alphanumérique noir permet une identification facile à lire des puits pendant la préparation des échantillons. La plaque optique EnduraPlate à jupe pleine 96 puits MicroAmp est la seule plaque 96 puits recommandée pour une utilisation avec le thermocycleur automatisé (ATC) dans le processus de flux de travail PCR automatisé.
Les principales caractéristiques sont les suivantes :
• Conçue exclusivement pour une utilisation avec un thermocycleur automatisé (ATC) (n° cat. A31486)
• Cadre en polycarbonate à jupe pleine pour une manipulation robotique facile et l’empilement / chargement de plaques
• Codes-barres à 3 voies sur alpha, alpha opposé, et côtés numériques opposés pour améliorer l’efficacité de lecture des plaques
• Construite conformément à la norme ANSI / SBS, bien adaptée aux laboratoires à haut débit et aux processus de travail automatisés
• Certifiée exempte d’ADN, d’ARNase, et d’inhibiteurs de PCR
• Disponible en plusieurs couleurs pour faciliter l’organisation des dosages de laboratoire
• Excellente stabilité mécanique et planéité pour vos besoins de flux de travail automatisés complets
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Code-barres inclus
Certifications/Conformité Certifié exempt d’ADN/RNase
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Conditionnement 50 plaques
Gamme de produits MicroAmp
Couleur Optique, Transparent
Type de produit Microplaque
À utiliser avec (équipement) Thermocycleur, analyseur génétique, analyseur d’ADN
Type de jupe À jupe
Matériau PC, Polypropylène
Volume (métrique) des puits 0,2 mL
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 0,1 mL
Volume total (métrique) du puits 0,2 mL
Quantité 50 plaques