Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Fast Optical 96-Well GPLE Reaction Plates
Code produit 15246545 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 plaques
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15246545 10 plaques 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15246545 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4481190
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Transfert de chaleur du bloc thermique à l’échantillon avec des puits en polypropylène à paroi mince
  • Les plaques Applied Biosystems MicroAmp Fast de réaction optique GPLE 96 puits sont validées et testées pour une adaptation et des performances optimales sur les thermocycleurs Applied Biosystems Fast, les instruments de PCR en temps réel de 0,1 ml et les analyseurs génétiques.
  • Caractéristiques des plaques Applied Biosystems MicroAmp Fast de réaction optique GPLE à 96 puits GPLE :
  • Chaque lot est certifié exempt d’ADN, de RNase et d’inhibiteurs de PCR
  • Marqué “pour utilisation en laboratoire”
  • Optimisé pour les performances avec les instruments Applied Biosystems
  • Excellent transfert de chaleur du bloc thermique à l’échantillon avec des puits en polypropylène à paroi mince
  • Bord surélevé pour une fermeture efficace des plaques afin d’éviter l’évaporation et de minimiser la contamination
  • Les plaques de réaction MicroAmp Fast Optical 96 puits sont fabriquées à partir d’un seul morceau de polypropylène rigide et comprennent un plateau surélevé pour une fermeture efficace des plaques. Les puits en polypropylène à paroi fine offrent un excellent transfert de chaleur du bloc thermique vers l’échantillon pour une amplification par PCR rapide et efficace.
  • Les plastiques PCR rapides sont généralement nécessaires pour les blocs thermiques rapides, ce qui réduit le temps de réaction PCR de deux heures à seulement 25 minutes. Les plaques Fast contiennent des volumes plus petits (0,1 ml) que les plaques standard (0,2 ml). Le profil bas de ces plaques minimise l’espace d’air au-dessus de la réaction, ce qui contribue à réduire les effets de l’évaporation et à améliorer la conductivité thermique.
  • Avec les plastiques GPLE (équipement de laboratoire à usage général), chaque lot de plaques de réaction est certifié dans un établissement certifié ISO 13485 comme étant exempt d’ADN, de RNase et d’inhibiteurs de PCR. Les plastiques GPLE sont parfaits pour une utilisation dans les procédures de diagnostic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Aucun code-barres
Certifications/Conformité Certifié exempt d’ADN/RNase
Conditionnement 10 plaques
Gamme de produits MicroAmp
Couleur Optique
Type de produit Microplaque
À utiliser avec (équipement) Thermocycleur, analyseur génétique, analyseur d’ADN
Type de jupe Semi
Matériau PP
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 0,1 ml
Nbre par carton 10 plates
Nb par paquet 10 plates
Quantité 10 plaques