Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 8-Tube Strip with Attached Domed Caps, 0.2 mL
Code produit 15505219 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 barrettes
Conditionnement:
125 barrettes
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15505219 125 barrettes 125 barrettes
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15505219 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A30589
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
En stock
Pour les barrettes de tubes avec bouchons bombés pour des expériences de PCR à l’aide de 1 ou 2 barrettes qui nécessitent l’utilisation du plateau à 96 puits. (Applied Biosystems A30589.)
The Applied Biosystems MicroAmp 8-Tube Strip with Attached Domed Caps is designed to fit in Applied Biosystems PCR thermal cyclers. The tube strip features individually attached domed caps, dual large end–tabs, and graduated 20-μL markers on each tube to help prevent cross-contamination, pipetting errors, and sample identification errors.
Features
  • Strip of 8 tubes with attached domed caps that open and close independently to prevent contamination and evaporation
  • Angled caps that provide efficient tube-strip positioning in racks and thermal cycler blocks
  • Etched A–H letter labeling on individual tubes that is visible when caps are open or closed
  • Increased labeling area—dual end tabs for proper labeling and easy handling
  • Graduated 20-μL measuring markers on each tube for visual volume verification
Notes
Experiments using one or two 8-tube strips with attached caps require blank tube strips to balance the lid pressure on the block or the use of the MicroAmp 96-Well Tray/Retainer Set (Cat. No. 4381850) (bottom part of the tray ONLY).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Certifié exempt d’ADN / RNase
Couleur Naturel
Description A30589
Volume (métrique) de travail 0,2 mL
Volume (métrique) 0,25 mL
Quantité 125 barrettes
À utiliser avec (équipement) Thermocycleurs
Gamme de produits MicroAmp
Matériau Polypropylène
Contenu et stockage 125 barrettes de tubes, à conserver à température ambiante
Conditions d’expédition Température ambiante
Type de bouchon Bouchons bombés
Nbre de puits 96
Format 125 tubes à barrettes avec bouchons fixés
Type de produit Tubes, 8 barrette