Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Optical 96-Well GPLE Reaction Plates
Code produit 15256545 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 plaques
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15256545 10 plaques 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15256545 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4481191
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Transfert de chaleur du bloc thermique à l’échantillon avec des puits en polypropylène à paroi mince
  • Les plaques Applied Biosystems MicroAmp de réaction optique GPLE 96 puits sont validées et testées pour une adaptation et des performances optimales sur les thermocycleurs Applied Biosystems 96 puits (0,2 ml) standard, les instruments de PCR en temps réel de 0,2 ml et les analyseurs génétiques.
  • Les caractéristiques des plaques de réaction optique MicroAmp à 96 puits incluent
  • Chaque lot est certifié exempt d’ADN, de RNase et d’inhibiteurs de PCR
  • Marqué “pour utilisation en laboratoire”
  • Optimisé pour les performances avec les instruments Applied Biosystems
  • Excellent transfert de chaleur du bloc thermique à l’échantillon avec des puits en polypropylène à paroi mince
  • Bord surélevé pour une fermeture efficace des plaques afin d’éviter l’évaporation et de minimiser la contamination
  • Les plaques de réaction optique MicroAmp à 96 puits sont fabriquées à partir d’un seul morceau de polypropylène rigide et comprennent un bord surélevé pour une fermeture efficace des plaques. Les puits en polypropylène à paroi fine offrent un excellent transfert de chaleur du bloc thermique vers l’échantillon pour une amplification par PCR rapide et efficace.
  • Avec les plastiques GPLE (équipement de laboratoire à usage général), chaque lot de plaques de réaction est certifié dans un établissement certifié ISO 13485 comme étant exempt d’ADN, de RNase et d’inhibiteurs de PCR. Les plastiques GPLE sont parfaits pour une utilisation dans les procédures de diagnostic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Aucun code-barres
Certifications/Conformité Certifié exempt d’ADN/RNase
Conditionnement 10 plaques
Gamme de produits MicroAmp
Couleur Optique
Type de produit Microplaque
À utiliser avec (équipement) Thermocycleur, analyseur génétique, analyseur d’ADN
Type de jupe Semi
Matériau PP
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 0,2 ml
Quantité 10 plaques