Learn More
Applied Biosystems™ Plaque de réaction PCR 3 x 32 puits MicroAmp™ TriFlex
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
- Offre la même construction à paroi fine pour le transfert de chaleur du bloc thermique à l’échantillon
- Validé avec les thermocycleurs PCR Applied BiosystemsTM pour une meilleure adaptation et performance
- Deux languettes latérales faciles à enlever pour une séparation simple en trois plaques 32 puits
- À demi-jupe pour une manipulation et un marquage faciles
- Certifiée sans ADN, DNase et RNase humains
- Volume utile standard de 250 μl, avec volume des puits maximum de 300 μl lorsque les plaques sont utilisées avec du film adhésif
- Marquage alphanumérique sur chaque plaque 32 puits pour une identification facile des puits
- Joint adhésif 32 puits (film adhésif transparent 32 puits MicroAmpTM) disponible pour une étanchéité efficace des plaques
Spécification
Spécification
| Code-barres | Aucun code-barres |
| Certifications/Conformité | Certifié exempt d’ADN/RNase |
| Conditionnement | 20 plaques |
| Gamme de produits | MicroAmp |
| Couleur | Optique |
| Type de produit | Microplaque |
| À utiliser avec (équipement) | Thermocycleur, analyseur génétique, analyseur d’ADN |
| Type de jupe | Semi |
| Matériau | PP |
| Volume (métrique) des puits | 0,3 mL |
| Afficher plus |