Learn More
Neogen Kit de nettoyage d’injecteur pour système de luminescence microbienne 3005 DPQCOG-CLNKIT
Code produit 17293724
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité d’emballage:
1
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité d’emballage Conditionnement
17293724 1 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17293724 Fournisseur Neogen Code fournisseur 7000043164
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Le kit de nettoyage d’injecteur comprend 10 solutions d’eau sans ATP et 2 solutions propres.
  • Pour une utilisation quotidienne.
  • Empêche l’accumulation de biofilms.
  • Contenu : 2 solutions de nettoyage (125 ml chacune), 10 flacons d’eau sans ATP (125 ml chacun) et 10 flacons ambrés.
  • Stockage : 2-8°C.
Spécification
Comprend 10 flacons d’eau sans ATP, 2 solutions propres et 10 flacons ambrés
Quantité d’emballage 1