Learn More
Neogen Kit de nettoyage d’injecteur pour système de luminescence microbienne GH620522587
Code produit 17268530
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Système de luminescence microbienne II 3 M™ (MLS II)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
17268530 Système de luminescence microbienne II 3 M™ (MLS II) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17268530 Fournisseur Neogen Code fournisseur 7000043165
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Utilisé pour le nettoyage de routine du système de luminescence microbienne 3M™ II (MLS II)
  • Utilisé avec™ le système de luminescence microbienne II (MLS II) de 3M
  • Élimine les résidus de protéines et la contamination microbienne dans les injecteurs et les lignées de réactifs, évitant ainsi des lectures de fond élevées, des résultats faux positifs et une dispensation inexacte des réactifs.
Spécification
À utiliser avec (équipement) Système de luminescence microbienne II 3 M™ (MLS II)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.