Läs mer
Neogen Plaque à micropuits pour système de luminescence microbienne 3007
Produktkod. 17258530
Encompass
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantité:
50/Carton
Förpackningsstorlek:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantité Förpackningsstorlek
17258530 50/Carton 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17258530 Leverantör Neogen Leverantörsnummer 7000042943
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Microplaque à utiliser avec le système de luminescence microbienne (MLS) de 3M™.
  • Plaque à micropuits pour système de luminescence microbienne 3007
  • Utilisé principalement pour les contrôles de réactifs, les tests UHT à faible volume
  • Microplaque non réutilisable
Specifikationer
À utiliser avec (équipement) Système de luminescence microbienne (MLS) de 3M™
Quantité 50/Carton
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.