Learn More
Neogen Bande Microwell pour système de luminescence microbienne 3008
Description
- Bandes en plastique de 12 puits.
- Réglez sur le nombre de puits désiré.
- À utiliser avec le support de bande Microwell MLS 3M™ nº 3009.
- Utilisé principalement pour les contrôles de réactifs et les tests UHT à faible volume.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Bandes en plastique de 12 puits |
| À utiliser avec (équipement) | Support de bande Microwell 3M™ MLS 3009. |
| Quantité | 320/carton |