Learn More
Neogen Système de luminescence microbienne MLSII
Description
- Microplaque, 5 luminomètre injecteur-distributeur conçu pour la détection microbienne.
- Résultats disponibles environ 48 heures plus tôt qu’avec les méthodes traditionnelles.
- Réduit les besoins de stockage et améliore la réactivité aux clients.
- Le temps économisé améliore les flux de trésorerie.
- Permet de suivre les performances de qualité au fil du temps.
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 |