Learn More
Microbiologics™ Epower™ Aspergillus brasiliensis ATCC® 16404®†
Description
Includes
Product warranty and peel-off certificate of assay
• Test de performance bactérienne
• Concentration spécifique/souche
• Concentration de départ précisée sur le certificat autocollant
• Une concentration donnée à 103 indique une charge de 1 000 à 9 900 CFU
• La concentration est élaborée en fonction de la sensibilitée de la souche pour éviter une phase de déclin trop rapide
• Coffret contenant un flacon de 10 disques de souches lyophilisées. A compléter par dilluant
• Epower™
Informations sur la commande
Available in vials containing 10 lyophilized pellets, with a range of concentration from 102 to 109 per pellet
Spécification
Spécification
| ATCC® | 16404 |
| Niveau de sécurité biologique | 1 |
| Forme | Lyophilized Pellet |
| Type de produit | Epower |
| À utiliser avec (application) | Lyophilized pellets add convenience to special projects and internal proficiency plans. |
| Comprend | Product warranty and peel-off certificate of assay |
| Valeur de dosage moyenne | 1,0-9,9E+06 UFC par culot |
| Type d’emballage | Vial |
| Quantité | 10/Pk. |
| Espèces | Aspergillus brasiliensis |
The ATCC Licensed Derivative Emblem, the ATCC Licensed Derivative word mark, and the ATCC catalog marks are trademarks of ATCC. Microbiologics Inc. is licensed to use these trademarks and to sell products derived from ATCC™ cultures.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.