Learn More
Microbiologics™ Epower™ Bacillus subtilis subsp. spizizenii, ATCC® 6633®†
Code produit 11906716
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Valeur de dosage moyenne:
1,0-9,9E+03 UFC par culot
1,0-9,9E+06 UFC par culot
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Valeur de dosage moyenne unitSize
11906716 1,0-9,9E+06 UFC par culot 1 pièce
11911426 1,0-9,9E+03 UFC par culot -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11906716 Fournisseur Microbiologics™ Code fournisseur 0486E6
 Article restreint
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Product warranty and peel-off certificate of assay
Lyophilized pellets add convenience to special projects and internal proficiency plans
Souche ATCC™ lyophilisée non calibrée
• Pour applications qualitatives
• Plus de 500 souches de référence disponibles
• Applications
• Contrôle qualité des milieux de culture déshydratés et prêts à l'emploi, élaboration d'une banque de souches de référence, identification bactérienne…
• Ecouvillon KWIK-STIK™
• prêt à l'emploi
• Système complet prêt à l'emploi. Ampoule 0,5 mL de diluant inclue dans l'écouvillon
• Jusqu'à 15 boîtes de Petri ensemencées avec un seul écouvillon
• Disque lyophylisé LYFO DISK™
• le plus économique
• 1 flacon de 6 souches lyophilisées prêtes à être rehydratées par une solution de TSB (bouillon trypticase soja), sérum physiologique ou eau stérile…
Informations sur la commande
Available in vials containing 10 lyophilized pellets, with a range of concentration from 102 to 109 per pellet
Spécification
ATCC® 6633
Niveau de sécurité biologique 1
Forme Lyophilized Pellet
Type de produit Epower
À utiliser avec (application) Lyophilized pellets add convenience to special projects and internal proficiency plans.
Comprend Product warranty and peel-off certificate of assay
Valeur de dosage moyenne 1,0-9,9E+06 UFC par culot
Type d’emballage Vial
Quantité 10/Pk.
Espèces Bacillus subtilis subsp. spizizenii
The ATCC Licensed Derivative Emblem, the ATCC Licensed Derivative word mark, and the ATCC catalog marks are trademarks of ATCC. Microbiologics Inc. is licensed to use these trademarks and to sell products derived from ATCC™ cultures.