Learn More
Microbiologics™ Epower™ Escherichia coli, ATCC® 8739®†
Code produit 11989577
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Valeur de dosage moyenne:
1,0-9,9E+03 UFC par culot
1,0-9,9E+07 UFC par culot
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Valeur de dosage moyenne Conditionnement
11989577 1,0-9,9E+07 UFC par culot 1 pièce
11911406 1,0-9,9E+03 UFC par culot -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11989577 Fournisseur Microbiologics™ Code fournisseur 4830000000
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Includes
Product warranty and peel-off certificate of assay
Lyophilized pellets add convenience to special projects and internal proficiency plans
Staphylococcus aureus ATCC™ 8739™ cfu 10 puissance 7. L'emblême utilisé pour le programme de dérivation ATCC, la marque ATCC citée aucatalogue et sur tout support de vente, sont des marques déposées de l'ATCC. MicroBioLogics, Inc
• Est autorisé à utiliser ces marques déposées et à vendreles produits dérivés des cultures ATCC™.
Informations sur la commande
Available in vials containing 10 lyophilized pellets, with a range of concentration from 102 to 109 per pellet
Spécification
ATCC® 8739
Niveau de sécurité biologique 1
Forme Lyophilized Pellet
Type de produit Epower
À utiliser avec (application) Lyophilized pellets add convenience to special projects and internal proficiency plans.
Comprend Product warranty and peel-off certificate of assay
Valeur de dosage moyenne 1,0-9,9E+07 UFC par culot
Type d’emballage Vial
Quantité 10/Pk.
Espèces Escherichia coli
The ATCC Licensed Derivative Emblem, the ATCC Licensed Derivative word mark, and the ATCC catalog marks are trademarks of ATCC. Microbiologics Inc. is licensed to use these trademarks and to sell products derived from ATCC™ cultures.