Learn More
Microbiologics™ Epower™ Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium, ATCC® 14028®†
Code produit 13440417
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Valeur de dosage moyenne:
1,0-9,9E+03 UFC par culot
1,0-9,9E+04 UFC par culot
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Valeur de dosage moyenne Conditionnement
13440417 1,0-9,9E+03 UFC par culot -
11999577 1,0-9,9E+04 UFC par culot 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13440417 Fournisseur Microbiologics™ Code fournisseur 0363E3
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Includes
Product warranty and peel-off certificate of assay
Lyophilized pellets add convenience to special projects and internal proficiency plans
Informations sur la commande
Available in vials containing 10 lyophilized pellets, with a range of concentration from 102 to 109 per pellet
Spécification
ATCC® 14028
Niveau de sécurité biologique 2
Forme Lyophilized Pellet
Type de produit Epower
À utiliser avec (application) Lyophilized pellets add convenience to special projects and internal proficiency plans.
Comprend Product warranty and peel-off certificate of assay
Valeur de dosage moyenne 1,0-9,9E+03 UFC par culot
Type d’emballage Vial
Quantité 10/Pk.
Espèces Salmonella enterica subsp. enterica serovar typhimurium
The ATCC Licensed Derivative Emblem, the ATCC Licensed Derivative word mark, and the ATCC catalog marks are trademarks of ATCC. Microbiologics Inc. is licensed to use these trademarks and to sell products derived from ATCC™ cultures.