Learn More
Microbiologics™ Epower™ Staphylococcus aureus subsp. Aureus, ATCC® 6538®†
Code produit 11911416
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Valeur de dosage moyenne:
1,0-9,9E+03 UFC par culot
1,0-9,9E+07 UFC par culot
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Valeur de dosage moyenne
11911416 1,0-9,9E+03 UFC par culot
11979577 1,0-9,9E+07 UFC par culot
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11911416 Fournisseur Microbiologics™ Code fournisseur 0485E3
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Product warranty and peel-off certificate of assay
Lyophilized pellets add convenience to special projects and internal proficiency plans
Souche ATCC™ lyophilisée calibrée Epower™ de 102 à 109/disque
• Test de performance bactérienne
• Concentration spécifique/souche
• Concentration de départ précisée sur le certificat autocollant
• Une concentration donnée à 103 indique une charge de 1 000 à 9 900 CFU
• La concentration est élaborée en fonction de la sensibilitée de la souche pour éviter une phase de déclin trop rapide
• Coffret contenant un flacon de 10 disques de souches lyophilisées. A compléter par dilluant
• Epower™
Informations sur la commande
Available in vials containing 10 lyophilized pellets, with a range of concentration from 102 to 109 per pellet
Spécification
ATCC® 6538
Niveau de sécurité biologique 2
Forme Lyophilized Pellet
Type de produit Epower
À utiliser avec (application) Lyophilized pellets add convenience to special projects and internal proficiency plans.
Comprend Product warranty and peel-off certificate of assay
Valeur de dosage moyenne 1,0-9,9E+03 UFC par culot
Type d’emballage Vial
Quantité 10/Pk.
Espèces Staphylococcus aureus
The ATCC Licensed Derivative Emblem, the ATCC Licensed Derivative word mark, and the ATCC catalog marks are trademarks of ATCC. Microbiologics Inc. is licensed to use these trademarks and to sell products derived from ATCC™ cultures.