Learn More
Microbiologics™ Epower™ Staphylococcus aureus subsp. Aureus, ATCC® 6538®†
Description
Includes
Product warranty and peel-off certificate of assay
• Est autorisé à utiliser ces marques déposées et à vendreles produits dérivés des cultures ATCC™.
Informations sur la commande
Available in vials containing 10 lyophilized pellets, with a range of concentration from 102 to 109 per pellet
Spécification
Spécification
| ATCC® | 6538 |
| Niveau de sécurité biologique | 2 |
| Forme | Lyophilized Pellet |
| Type de produit | Epower |
| À utiliser avec (application) | Lyophilized pellets add convenience to special projects and internal proficiency plans. |
| Comprend | Product warranty and peel-off certificate of assay |
| Valeur de dosage moyenne | 1,0-9,9E+07 UFC par culot |
| Type d’emballage | Vial |
| Quantité | 10/Pk. |
| Espèces | Staphylococcus aureus |
The ATCC Licensed Derivative Emblem, the ATCC Licensed Derivative word mark, and the ATCC catalog marks are trademarks of ATCC. Microbiologics Inc. is licensed to use these trademarks and to sell products derived from ATCC™ cultures.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.