Learn More
Microbiologics™ X20 DISQUES S.ENTERICA ATCC 14028 EZ-CFU
Code produit 14884331
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Espèces:
Salmonella enterica sous-espèce enterica sérovar typhimurium
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Espèces Conditionnement
14884331 Salmonella enterica sous-espèce enterica sérovar typhimurium 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 14884331 Fournisseur Microbiologics™ Code fournisseur 0363C
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Beinhaltet
Product warranty and peel-off certificate of assay
Assayed microorganism preparation for USP quantitative microorganism challenges
Lyophilized microorganism preparations delivering the desired 10 to 100CFU/0.1mL of challenge material (following hydration and dilution of 1.0mL of hydrated suspension in 9.0mL of pH 7.2 phosphate buffer).
  • Traceable to reference cultures
Bestellinformation
Supplied as two vials of a single assayed microorganism (10 lyophilized pellets in each vial) and 10 vials of hydrating fluid (2.0mL in each vial)
†The ATCC Licensed Derivative Emblem, the ATCC Licensed Derivative word mark, and the ATCC catalog marks are trademarks of ATCC. MicroBioLogics Inc. is licensed to use these trademarks and to sell products derived from ATCC™ cultures.
Spezifikation
ATCC® 14028
Niveau de sécurité biologique 2
Format EZ-CFU
Type de produit EZ-CFU
À utiliser avec (application) Assayed microorganism preparations for USP quantitative microorganism challenges.
Comprend Product warranty and peel-off certificate of assay
Type d’emballage Vial
Espèces Salmonella enterica sous-espèce enterica sérovar typhimurium
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Datenschutzrichtlinie.