missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Microbiologics™ Préparations de microorganismes en une étape EZ-CFU™

Code produit 13486978
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Espèces:
Aspergillus brasiliensis
Bacillus subtilis sous-espèce spizizenii
Clostridium sporogenes
Enterococcus faecalis
Escherichia coli
Micrococcus luteus
Pseudomonas aeruginosa
Salmonella enterica sous-espèce enterica sérovar abony
Salmonella enterica sous-espèce enterica sérovar typhimurium
Staphylococcus aureus ssp. aureus
ATCC®:
11437
14028
16404™*
19404
6538
6633
8739
9027
ATCC 4698
ATCC 29212
NCTC 6017
Format:
EZ-CFU
Conditionnement:
20 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Espèces ATCC® Format Conditionnement
13486978 Salmonella enterica sous-espèce enterica sérovar abony NCTC 6017 EZ-CFU 20 pièces
11942745 Aspergillus brasiliensis 16404™* EZ-CFU 20 pièces
11952745 Bacillus subtilis sous-espèce spizizenii 6633 EZ-CFU 20 pièces
11912755 Escherichia coli 8739 EZ-CFU 20 pièces
11902755 Clostridium sporogenes 19404 EZ-CFU 20 pièces
11982745 Clostridium sporogenes 11437 EZ-CFU -
11932755 Staphylococcus aureus ssp. aureus 6538 EZ-CFU 20 pièces
11922755 Pseudomonas aeruginosa 9027 EZ-CFU 20 pièces
11996558 Micrococcus luteus ATCC 4698 EZ-CFU -
11927135 Enterococcus faecalis ATCC 29212 EZ-CFU -
13467376 Salmonella enterica sous-espèce enterica sérovar typhimurium 14028 EZ-CFU 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13486978 Fournisseur Microbiologics™ Code fournisseur 0890Z
 Article restreint
Expédition estimée: 21-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Includes

Product warranty and a peel-off Certificate of Assay

Lyophilized microorganism preparations deliver less than 100CFU per 0.1mL of hydrated suspension—no dilutions are required

Souche ATCC™ lyophilisée calibrée EZ-CFU One Step <100 CFU/0,1mL
• Prêt en une seule étape!
• Conforme à la Pharmacopée US
• Pour l'étude de la croissance bactérienne
• Pharmacologie
• Cosmétologie
• Sans dilution
• Stable 8h
• Application quantitative en industrie pharmaceutique et cosmétique
• Garantit l'obtention de 10 à 100 CFU/0,1mL de suspension réhydratée
• Conditionnement
• Chaque coffret contient:
• 2 flacons de 10 pastilles de souche lyophylisée calibrée
• 10 flacons 2mL de diluant (tampon phosphate pH 7,2)
• Chaque flacon permet de réaliser 20 aliquotes de 0,1mL (mettre deux disques dans un flacon)
• Certificat d'analyse sur une double étiquette autocollante détachable
• EZ-CFU one step
• Le coffret

Informations sur la commande

Supplied as two vials of a single assayed microorganism (10 lyophilized pellets in each vial) and 10 vials of hydrating fluid (2.0mL in each vial)

†The ATCC Licensed Derivative Emblem, the ATCC Licensed Derivative word mark, and the ATCC catalog marks are trademarks of ATCC. MicroBioLogics Inc. is licensed to use these trademarks and to sell products derived from ATCC™ cultures.

Spécification

ATCC® NCTC 6017
Format EZ-CFU
Type de produit EZ-CFU
Comprend Product warranty and peel-off certificate of assay
Type d’emballage Vial
Espèces Salmonella enterica sous-espèce enterica sérovar abony
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.