Learn More
Microbiologics™ E. COLI ATCC 25922 LAB ELITE souche de référence ATCC® Lab-Elite
Code produit 11917205
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Espèces:
Escherichia coli
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Espèces Conditionnement
11917205 Escherichia coli 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11917205 Fournisseur Microbiologics™ Code fournisseur 0335CRM
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
For validation and verification of processes and instruments.
Lab-Elite™
• Certifié ISO17025 - COFRAC
• Facile d'utilisation: écouvillon
• Livré avec certificat d'analyse: traçable
• Pour la validation de vos process et instruments
• E. ColiATCC 25922
Spécification
ATCC® 25922
Niveau de sécurité biologique 1
Format KWIK-STIK™
Type de milieu Tryptic Soy Agar (Soybean Casein Digest Agar), Non-selective Sheep Blood Agar, Standard Methods Agar (Plate Count Agar) or Nutrient Agar
Type de produit Lab-Elite CRM
Comprend Lyophilized microbe pellet, reservoir of hydrating fluid, inoculating swab (KWIK-STIK format)
Espèces Escherichia coli
†The ATCC Licensed Derivative Emblem, the ATCC Licensed Derivative word mark, and the ATCC catalog marks are trademarks of ATCC. Microbiologics™ is licensed to use these trademarks and to sell products derived from ATCC™ cultures.