missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Microbiologics™ Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC® 25923™†

Code produit 11936625
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
KWIK-STIK
Quantité:
2/paquet
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Quantité
11936625 KWIK-STIK 2/paquet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Biosafety level 2 organisms pose a moderate risk of individual infection, but low risk of community infection.
Code produit 11936625 Fournisseur Microbiologics™ Code fournisseur 0360P
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Biosafety level 2 organisms pose a moderate risk of individual infection, but low risk of community infection.

For culture purposes and QC applications

Souche ATCC™ lyophilisée non calibrée
• Pour applications qualitatives
• Plus de 500 souches de référence disponibles
• Applications
• Contrôle qualité des milieux de culture déshydratés et prêts à l'emploi, élaboration d'une banque de souches de référence, identification bactérienne…
• Ecouvillon KWIK-STIK™
• prêt à l'emploi
• Système complet prêt à l'emploi. Ampoule 0,5 mL de diluant inclue dans l'écouvillon
• Jusqu'à 15 boîtes de Petri ensemencées avec un seul écouvillon
• Disque lyophylisé LYFO DISK™
• le plus économique
• 1 flacon de 6 souches lyophilisées prêtes à être rehydratées par une solution de TSB (bouillon trypticase soja), sérum physiologique ou eau stérile…
• Staphylococcus aureus

Spécification

ATCC® ATCC 25923
Niveau de sécurité biologique 2
Format KWIK-STIK™
Type de produit KWIK-STIK
À utiliser avec (application) For culture purposes and QC applications.
À utiliser avec (équipement) Cepheid GeneXpert Systems only
Comprend Peel-off identification label
Type d’emballage Re-sealable Vial
Quantité 2/paquet
Espèces Staphylococcus aureus subsp. aureus

The ATCC Licensed Derivative Emblem, the ATCC Licensed Derivative word mark, and the ATCC catalog marks are trademarks of ATCC. MicroBioLogics Inc. is licensed to use these trademarks and to sell products derived from ATCC cultures.

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.