Learn More
Ismatec™ Ensembles de tubes à 2 arrêts Microbore Santoprene™
Code produit 12343760
Change view
Click to view available options
Taille de la tubulure:
12
26
42
Conditionnement:
12 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de la tubulure unitSize
12343760 12 12 pièces
12353760 26 12 pièces
11725159 42 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12343760 Fournisseur Ismatec™ Code fournisseur 0643112
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Choisissez la taille et la formule adaptées à votre débit et à vos besoins d’application
  • Compatible avec la tête de pompe multicanaux Masterflex L/S, petites cartouches
  • Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une reproductibilité et une précision élevées
  • Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
  • Longueurs et configurations personnalisées à usage unique disponibles pour minimiser les temps d’arrêt
  • Approbations réglementaires correspondant à votre application unique
  • Toujours en stock— la majorité des formulations et des tailles peuvent être expédiées le jour même
Spécification
Description Jeux de tubulure à 2 arrêts Microbore, Santoprene ; D.I. de 0,25 mm. Boîte de 12
Diamètre (impériale) interne 0,0098 in
Diamètre (métrique) interne 0,25 mm
Matériau Santoprène
Longueur totale (impériale) 1,25 ft
Longueur totale (métrique) 0,38 m
Quantité d’emballage 12/boîte
Taille de la tubulure 12
Débit 1,65°ml/min.
Pression maximale 25,3 psi