Learn More
Ismatec™ Ensembles de tubes à 2 arrêts Microbore Santoprene™
Description
- Compatible avec la tête de pompe multicanaux Masterflex L/S, petites cartouches
- Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une reproductibilité et une précision élevées
- Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
- Longueurs et configurations personnalisées à usage unique disponibles pour minimiser les temps d’arrêt
- Approbations réglementaires correspondant à votre application unique
- Toujours en stock— la majorité des formulations et des tailles peuvent être expédiées le jour même
Spécification
Spécification
| Description | Jeux de tubulure à 2 arrêts Microbore, Santoprene ; D.I. de 0,89 mm. Boîte de 12 |
| Diamètre (impériale) interne | 0,035 in |
| Diamètre (métrique) interne | 0,89 mm |
| Matériau | Santoprène |
| Diamètre (impériale) externe | 0,101 in |
| Diamètre (métrique) externe | 2,59 mm |
| Longueur totale (impériale) | 1,25 ft |
| Longueur totale (métrique) | 0,38 mm |
| Quantité d’emballage | 12/boîte |
| Taille de la tubulure | 26 |
| Afficher plus |