Learn More
Eppendorf™ Centrifugeuse 5430/5430 R
BIOPHARMA
Code produit 16692832 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V, 50 à 60 Hz (UE)
230 V/50 à 60 Hz (UE)
Comprend:
Avec rotor A-2-MTP
Avec rotor FA-45-30-11 avec couvercle du rotor
Sans rotor
Type de contrôleur:
Bouton rotatif
Clavier
Modèle:
Centrifugeuse 5430
Centrifugeuse 5430 (EU-IVD)
Centrifugeuse 5430 R
Centrifugeuse 5430 R (EU-IVD)
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alimentation électrique Comprend Type de contrôleur Modèle Conditionnement
16692832 230 V, 50 à 60 Hz (UE) Avec rotor A-2-MTP Bouton rotatif Centrifugeuse 5430 1 pièce
10326924 230 V, 50 à 60 Hz (UE) Avec rotor FA-45-30-11 avec couvercle du rotor Bouton rotatif Centrifugeuse 5430 (EU-IVD) 1 pièce
10091594 230 V, 50 à 60 Hz (UE) Sans rotor Clavier Centrifugeuse 5430 (EU-IVD) 1 pièce
10329443 230 V/50 à 60 Hz (UE) Sans rotor Bouton rotatif Centrifugeuse 5430 R (EU-IVD) 1 pièce
15825073 230 V, 50 à 60 Hz (UE) Avec rotor FA-45-30-11 avec couvercle du rotor Clavier Centrifugeuse 5430 R 1 kit
15845073 230 V, 50 à 60 Hz (UE) Sans rotor Clavier Centrifugeuse 5430 R 1 pièce
15865073 230 V, 50 à 60 Hz (UE) Avec rotor FA-45-30-11 avec couvercle du rotor Bouton rotatif Centrifugeuse 5430 R 1 kit
15885073 230 V, 50 à 60 Hz (UE) Sans rotor Bouton rotatif Centrifugeuse 5430 R 1 pièce
15865063 230 V, 50 à 60 Hz (UE) Avec rotor FA-45-30-11 avec couvercle du rotor Clavier Centrifugeuse 5430 1 kit
15845063 230 V, 50 à 60 Hz (UE) Sans rotor Clavier Centrifugeuse 5430 1 pièce
15885063 230 V, 50 à 60 Hz (UE) Avec rotor FA-45-30-11 avec couvercle du rotor Bouton rotatif Centrifugeuse 5430 1 kit
15805073 230 V, 50 à 60 Hz (UE) Sans rotor Bouton rotatif Centrifugeuse 5430 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16692832 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5427000178
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les centrifugeuses Eppendorf 5430 et 5430 R, uniques et à usages multiples, associent le faible encombrement d’une microcentrifugeuse à la polyvalence d’une centrifugeuse polyvalente. Extrêmement compactes, elles peuvent accueillir des rotors pour microplaques et des tubes coniques de 15/50 ml, ainsi que des tubes Eppendorf et des barrettes PCR.
  • Capacité max. du rotor : 48 × 1,5/2,0 ml, 6 × 50 ml, 2 × MTP
  • Vitesse maximale : 30 130 x g (17 500 tr/min)
  • Polyvalence exceptionnelle avec 12 rotors différents
  • Fermeture du couvercle par effleurement d’un seul doigt pour un fonctionnement ergonomique
  • Panneau de commande à menus multilingues (anglais, allemand, français, espagnol) avec grand affichage rétroéclairé
  • 5 touches de programmation facilitant l’accès aux programmes de routine
  • Sauvegarde jusqu’à 50 programmes définis par l’utilisateur
  • Reconnaissance automatique du rotor et détection de balourds pour une sécurité opérationnelle maximale
  • Système Eppendorf QuickLock™ pour ouvrir et fermer rapidement le couvercle du rotor
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    FCR max. 30 130 x g
    Réfrigéré Non
    Niveau sonore <60 dB(A)
    Fonctions de sécurité Verrouillage du couvercle, chambre de sécurité blindée en acier, port de visualisation pour la validation de la vitesse, déverrouillage d’urgence du couvercle, reconnaissance automatique du rotor, couvercles de rotor étanches aux aérosols certifiés, reconnaissance automatique des déséquilibres
    Minuteur 30 s à 99:59 h, avec fonction de marche continue
    Certifications/Conformité UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, DIV pour certaines références
    Comprend Avec rotor A-2-MTP
    Alimentation électrique 230 V, 50 à 60 Hz (UE)
    Type de contrôleur Bouton rotatif
    Étalons EN ISO 12100, EN 50581, EN 61010-1, CEI 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 378-1, EN 378-2, 2 EN 50581 (voir le manuel pour plus de détails)
    Fréquence 50/60 Hz
    Tension 230 V
    Modèle Centrifugeuse 5430
    Type d’affichage Grand écran LCD lumineux
    Type de produit Microcentrifugeuses