Learn More
BRAND™ Tubes de microcentrifugeuse
Code produit 30243949 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Conditionnement:
250 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
30243949 Transparent 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30243949 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 780555
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    269.00€
    241.29€ / 250 pièces
    Économisez 27.71€
    10% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Haute propreté pour les applications exigeantes, avec un couvercle à fermeture hermétique qui s'ouvre et se ferme d'une seule main.
Microtubes jetables fabriqués en PP de haute qualité. Choisissez entre une capacité nominale de 1,5 et 5 mL. Le niveau de qualité BIO-CERT™ PCR QUALITY garantit la propreté requise pour les préparations PCR, le stockage des échantillons PCR et d'autres applications exigeant un haut niveau de propreté.
Livré avec un couvercle à pression facile à ouvrir. Les microtubes jetables peuvent être centrifugés jusqu'à la valeur RCF maximale indiquée et autoclavés à 121 °C (°2 bar) conformément à la norme DIN EN 285. Pour une lecture approximative du volume, elles comportent une graduation facile à lire. Pour faciliter l'identification des échantillons, différentes couleurs sont disponibles.
BIO-CERT™ QUALITÉ PCR : Exempte d'ADN humain, de RNase, de DNase, de pyrogènes et d'inhibiteurs de PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 5 mL
Couleur Transparent
Matériau Polypropylène
Stérilité Non stérile
Graduated Oui
Type de bouchon Bouchon à pression intégré
Forme du fond Conique (pied d'étoile)
Forme Cylindrique
Type de produit Microtube à centrifuger