Learn More
Kartell SpA Tubes de microcentrifugeuse
Description
Fabriqués en polypropylène transparent/PE, ces tubes sont idéaux pour l’analyse ou l’expédition d’échantillons. Ils peuvent supporter une force centrifugeuse allant jusqu’à 11 000 x g de RCF.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité (métrique) | 0.5 mL |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polyéthylène |
| Stérilité | Non stérile |
| Graduated | Non |
| Type de bouchon | Bouchon à pression attaché |
| Fit for Purpose | Qualité certifiée |
| Forme du fond | Conique |
| FCR max. | 11,000 x g |
| Afficher plus |