Learn More
Cytiva Microcheck™ Système de contrôle des boissons
Code produit 17124401
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau (membrane):
Ester de cellulose mixte Metricel GN-6
Polyéthersulfone modifié à membrane noire Metricel
Conditionnement:
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau (membrane) unitSize
17124401 Polyéthersulfone modifié à membrane noire Metricel 50 pièces
17104401 Ester de cellulose mixte Metricel GN-6 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17124401 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 4763
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.83€
    168.00€ / 50 pièces
    Économisez 7.83€
    4% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Faciles à utiliser, polyvalents, les entonnoirs filtrants à usage unique conditionnés en vrac sont parfait pour les analyses microbiennes.
  • Peuvent se convertir en boîte de Pétri pour la mise en culture, et facilement retirer la membrane pour la placer sur une boîte de gélose séparée
  • Produit non approuvé pour les applications médicales, cliniques, chirurgicales ou autres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 100 ml
Couleur Noir
Description Couvercle en polystyrène, cylindre / base en polypropylène, matériau de l’adaptateur en polyéthylène, tampon de support en cellulose
Porosité 0,45 μm
Quantité 50/boîte
Stérilité Stérilisation par rayons 
Matériau (membrane) Polyéthersulfone modifié à membrane noire Metricel