Learn More
MP Biomedicals™ Microchem Papier d'imprimante pour SafTest™ Kits de test
Code produit 15523467 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15523467 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15523467 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 07MC1030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.15€
    11.55€ / 1 pièces
    Économisez 0.60€
    4% de réduction
En stock
Microchem Papier d'imprimante pour Saftest™ analyseur.
  • Accessoire pour SafTest™ pompe à vide
  • Matériel de laboratoire de remplacement
  • Dimensions : 6,35 x 2434,8 cm (2,5 x 960 in)
  • Format : Rouleau
Spécification
Quantité 1 de chaque
Conditions de stockage Température ambiante