Description
Exécutez des protocoles simples ou complexes rapidement grâce aux microcentrifugeuses Thermo Scientific™ MicroCL 17 et 21. Combinées à notre vaste gamme de rotors, elles allient rendement, polyvalence, sécurité et maniabilité dans un instrument de laboratoire compact et simple d’utilisation.
Caractéristiques :
- Accélération exceptionnelle jusqu’à 21 000 x g en 12 secondes à peine
- Choisissez parmi 7 rotors de microcentrifugeuse en option pour trouver le réglage idéal pour votre application
- Remarquable résistance à la corrosion avec des rotors en polymère léger
- Le rotor standard traite 24 microtubes à centrifuger sur une seule couronne, depuis les tubes de 1,5 à 2,0 ml jusqu’aux mini-préparations et colonnes de centrifugation
- Ouverture et fermeture ergonomiques en un clic du rotor et conception transparente pour plus de sécurité et de commodité avec les couvercles de confinement biologique ClickSeal de Thermo Scientific
- Éliminez le besoin d’adaptateurs avec le rotor Dual Row unique
- Simplifiez le fonctionnement avec des commandes intuitives, des affichages faciles à lire et une fermeture en un clic rapide du couvercle de la centrifugeuse
- Modèle sobre, léger et compact
- Durable et facile à nettoyer et à entretenir
- Silencieuse pour un environnement sécurisé et sans stress
- Conforme aux dernières normes cliniques et de sécurité, notamment à la directive 98/79/CE relative au diagnostic in vitro
Specifications
Specifications
| Capacité | 24 x 1,5/2 ml |
| Vitesse max. | 14 800 tr/min |
| FCR max. | 21100 x G |
| Niveau sonore | 56 dB(A) |
| Certifications/Conformité | CSA, CE, IVD |
| Comprend | Rotor24 x 1,5 / 2,0 ml avec couvercle de confinement biologique ClickSeal |
| Description | MicroCL 21 , 230 , 24 x 1.5/2.0mL rotor |
| Alimentation électrique | 230 V 50/60 Hz |
| Garantie | 2 ans |
| Réfrigéré | Non |
| Show More |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.