Learn More
Thermo Scientific™ Microcentrifugeuses MicroCL 17 et 21
Code produit 17845537 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Rotor double couronne 18 x 2,0/0,5 ml avec couvercle vissé
Rotor24 x 1,5 / 2,0 ml avec couvercle de confinement biologique ClickSeal
Tension:
230 V
230 V
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Tension Conditionnement
17845537 Rotor double couronne 18 x 2,0/0,5 ml avec couvercle vissé 230 V 1 pièce
10112074 Rotor24 x 1,5 / 2,0 ml avec couvercle de confinement biologique ClickSeal 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17845537 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75002549
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Gagnez du temps grâce au traitement rapide des échantillons par cette microcentrifugeuse, instruments de laboratoire compacts et faciles à utiliser offrant productivité, polyvalence, sécurité et praticité. Ils sont conçus pour fournir une accélération jusqu’à 21 100 xg en 12 secondes seulement.
Exécutez des protocoles simples ou complexes rapidement grâce aux microcentrifugeuses Thermo Scientific™ MicroCL 17 et 21. Combinées à notre vaste gamme de rotors, elles allient rendement, polyvalence, sécurité et maniabilité dans un instrument de laboratoire compact et simple d’utilisation.
Caractéristiques :
  • Accélération exceptionnelle jusqu’à 21 000 x g en 12 secondes à peine
  • Choisissez parmi 7 rotors de microcentrifugeuse en option pour trouver le réglage idéal pour votre application
    • Remarquable résistance à la corrosion avec des rotors en polymère léger
    • Le rotor standard traite 24 microtubes à centrifuger sur une seule couronne, depuis les tubes de 1,5 à 2,0 ml jusqu’aux mini-préparations et colonnes de centrifugation
    • Ouverture et fermeture ergonomiques en un clic du rotor et conception transparente pour plus de sécurité et de commodité avec les couvercles de confinement biologique ClickSeal de Thermo Scientific
    • Éliminez le besoin d’adaptateurs avec le rotor Dual Row unique
  • Simplifiez le fonctionnement avec des commandes intuitives, des affichages faciles à lire et une fermeture en un clic rapide du couvercle de la centrifugeuse
  • Modèle sobre, léger et compact
  • Durable et facile à nettoyer et à entretenir
  • Silencieuse pour un environnement sécurisé et sans stress
  • Conforme aux dernières normes cliniques et de sécurité, notamment à la directive 98/79/CE relative au diagnostic in vitro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 24 x 1.5/2 mL
Vitesse max. 14,800 rpm
FCR max. 21,100 x g
Niveau sonore 56 dB(A)
Certifications/Conformité CSA, CE, IVD
Comprend Rotor double couronne 18 x 2,0/0,5 ml avec couvercle vissé
Description MicroCL 21 Centrifuge, Ventilated
Alimentation électrique 230 V 50/60 Hz
Garantie 2 ans
Réfrigéré No
Durée de fonctionnement 1 to 99 min. (1 min. increments); HOLD
Étalons CEI 61010-1, CEI 61010-2-020 (se reporter au manuel pour plus de détails)
Dimensions (H x l x P) 8,9 x 9,6 x 13,8 in (22,5 x 24,3 x 35,2 cm)
Poids net 23.1lb. (10.5 kg)
Gamme de produits Thermo Scientific
Fréquence 50/60 Hz
Tension 230 V
Rotor Dual Row 18 x 2/0.5 mL Rotor with Screw-On Lid
Type de produit Benchtop Centrifuge
Plage de températures (métrique) Température ambiante
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.