Learn More
Descripción
Accélérez les processus de préparation d’échantillons de routine jusqu’à 17 000 x g grâce à notre microcentrifugeuse standard. Lorsque notre Thermo Scientific MicroCL est associée à notre vaste sélection de rotors pour microcentrifugeuses, vous bénéficiez d’un instrument de laboratoire compact et facile à utiliser, garantissant productivité, polyvalence, sécurité et commodité.
Caractéristiques :
- Accélération exceptionnelle jusqu’à 21 000 × g en 12 secondes
- Les modèles réfrigérés permettent un refroidissement en 9 minutes seulement
- Le couvercle de confinement biologique pour rotor Thermo Scientific™ ClickSeal™ s’enclenche une fois en place, assurant ainsi que les échantillons sont confinés en toute sécurité
- Les nouveaux couvercles PPSU sont plus solides et leur résistance chimique est plus supérieure
- L’utilisation est facilitée par un panneau de commande intuitif et un affichage très lisible
- Conception robuste pour des années de fiabilité
- Facile à nettoyer et à entretenir
Gamme de rotors :
- Rotor 24 × 1,5/2,0 ml avec couvercle de confinement biologique ClickSeal certifié par le CAMR
- Rotor 36 positions × 0,5 ml avec couvercle vissé
- Rotor double couronne 18 × 2,0/0,5 ml avec couvercle vissé
- Rotor PCR 8 × 8 avec couvercle vissé
- Rotor PCR 4 × 8 avec couvercle de confinement biologique ClickSeal
- Rotor pour tubes hématocrites
- Deux options de FCR au choix (17 000 × g/21 100 × g)
- Les modèles réfrigérés (17R, 21R) permettent de réguler la température de -9° à +40°C
Informations de commande :
Les accessoires de confinement biologique, les rotors pour tubes hématocrites, PCR et à double couronne ainsi que les couvercles et adaptateurs pour tubes sont disponibles séparément.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacité | 24 x 1,5/2 ml |
| Vitesse max. | 13 300 tr/min |
| FCR max. | 17000 x G |
| Niveau sonore | 56 dB(A) |
| Certifications/Conformité | CSA, CE, IVD |
| Comprend | Rotor24 x 1,5 / 2,0 ml avec couvercle de confinement biologique ClickSeal |
| Description | Centrifugeuse MicroCL 17, ventilée |
| Alimentation électrique | 230 V 50/60 Hz |
| Garantie | 2 ans |
| Réfrigéré | Non |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.