Learn More
Thermo Scientific™ Microcentrifugeuses MicroCL 17 et 21
Code produit p-811125 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V, 50/60 Hz
230 V 50/60 Hz
Comprend:
Rotor double couronne 18 x 2,0/0,5 ml avec couvercle vissé
Rotor pour tubes hématocrites
Rotor24 x 1,5 / 2,0 ml avec couvercle de confinement biologique ClickSeal
Description:
Centrifugeuse MicroCL 17, ventilée
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alimentation électrique Comprend Description Conditionnement
15975701 230 V, 50/60 Hz Rotor double couronne 18 x 2,0/0,5 ml avec couvercle vissé Centrifugeuse MicroCL 17, ventilée 1 pièce
10274744 230 V 50/60 Hz Rotor24 x 1,5 / 2,0 ml avec couvercle de confinement biologique ClickSeal Centrifugeuse MicroCL 17, ventilée 1 pièce
10441454 230 V 50/60 Hz Rotor pour tubes hématocrites Centrifugeuse MicroCL 17, ventilée 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15975701 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75002449
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Idéale pour un usage quotidien en laboratoire jusqu’à 17 000 x g, elle permet de centrifuger jusqu’à 24 microtubes à centrifuger par cycle.
Accélérez les processus de préparation d’échantillons de routine jusqu’à 17 000 x g grâce à notre microcentrifugeuse standard. Lorsque notre Thermo Scientific MicroCL est associée à notre vaste sélection de rotors pour microcentrifugeuses, vous bénéficiez d’un instrument de laboratoire compact et facile à utiliser, garantissant productivité, polyvalence, sécurité et commodité.
Prise en charge de vos besoins en matière de séparation de micro-volumes avec :
  • Performances jusqu’à 17 000 x g avec accélération et décélération rapides.
    • Choisissez parmi 7 rotors de microcentrifugeuses en option pour trouver le réglage idéal pour votre application :
    • Remarquable résistance à la corrosion avec des rotors en polymère léger.
    • Le rotor standard traite 24 microtubes à centrifuger sur une seule couronne, depuis les tubes de 1,5 à 2,0 ml jusqu’aux mini-préparations et colonnes de centrifugation.
    • Ouverture et fermeture ergonomiques en un clic du rotor et conception transparente pour plus de sécurité et de commodité avec les couvercles de confinement biologique ClickSeal de Thermo Scientific.
    • Éliminez le besoin d’adaptateurs avec le rotor Dual Row unique.
  • Simplifiez le fonctionnement avec des commandes intuitives, des affichages faciles à lire et une fermeture en un clic rapide du couvercle de la centrifugeuse.
  • Élégante, légère et compacte.
  • Durable et facile à nettoyer et à entretenir.
  • Silencieuse pour un environnement sécurisé et sans stress.
  • Conforme aux dernières normes cliniques et de sécurité, notamment à la directive 98/79/CE relative au diagnostic in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 24 x 1,5/2 ml
Vitesse max. 13 300 tr/min
FCR max. 17 000 x g
Niveau sonore 56 dB(A)
Certifications/Conformité CSA, CE, IVD
Comprend Rotor double couronne 18 x 2,0/0,5 ml avec couvercle vissé
Description Centrifugeuse MicroCL 17, ventilée
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Garantie 2 ans
Réfrigéré Non
Durée de fonctionnement De 1 à 99 min (par incréments de 1 min) ; mode CONTINU
Étalons CEI 61010-1, CEI 61010-2-020 (se reporter au manuel pour plus de détails)
Dimensions (H x l x P) 8,9 x 9,6 x 13,8 in (22,5 x 24,3 x 35,2 cm)
Poids net 23,1lb (10,5 kg)
Gamme de produits Thermo Scientific
Fréquence 50/60 Hz
Tension 230 V
Rotor Rotor double couronne 18 places x 2/0,5 ml avec couvercle vissé
Type de produit Centrifugeuse de paillasse
Plage de températures (métrique) Température ambiante