Learn More
Thermo Scientific™ Microcentrifugeuses MicroCL 17 et 21
Code produit 10152694 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V 50/60 Hz
Comprend:
Rotor24 x 1,5 / 2,0 ml avec couvercle de confinement biologique ClickSeal
Description:
MicroCL 17R , 230 , 24 x 1.5/2.0mL rotor
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alimentation électrique Comprend Description Conditionnement
10152694 230 V 50/60 Hz Rotor24 x 1,5 / 2,0 ml avec couvercle de confinement biologique ClickSeal MicroCL 17R , 230 , 24 x 1.5/2.0mL rotor 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10152694 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75002455
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les microcentrifugeuses Thermo Scientific™ MicroCL 17 et 21 allient puissance, polyvalence et simplicité pour traiter les échantillons en toute sécurité avec un minimum d'encombrement.
Idéales pour un usage quotidien en laboratoire, les microcentrifugeuses Thermo Scientific MicroCL 17R offrent une puissance de traitement exceptionnelle, des fonctions de sécurité uniques et une large gamme de rotors et d’accessoires pour microcentrifugeuses pour le traitement de microtubes à centrifuger, avec une option de réfrigération disponible.
Dotées d’une puissance de traitement remarquable, d’une force centrifuge de 17 000 x g ou 21 000 x g (au choix) sur les modèles ventilés et réfrigérés, de dispositifs de sécurité exclusifs, et d’un grand éventail de rotors et d’accessoires, les microcentrifugeuses MicroCL 17 et 21 sont conçues pour accélérer la vitesse de préparation des échantillons.
Les microcentrifugeuses MicroCL 17 et 21 offrent une nouvelle approche de la séparation :
  • Accélération exceptionnelle jusqu'à 21 000 x g en 12 secondes
  • Les modèles réfrigérés permettent un refroidissement en 9 minutes seulement
  • Le couvercle de confinement biologique pour rotor ClickSeal™ “s’enclenche” lorsqu’il est en place, assurant ainsi que les échantillons sont confinés en toute
  • sécurité. 
  • Les nouveaux couvercles PPSU sont plus solides et plus
  • résistants aux substances chimiques
  • L’utilisation des microcentrifugeuses est facilitée par un
  • panneau de commande intuitif et un affichage très lisible
  • Modèle sobre et compact
  • Conception robuste pour des années de fiabilité
  • Facile à nettoyer et à entretenir
  • Fonctionnement silencieux pour un environnement sûr et sans stress
Une solution inégalée
  • Lorsque vous achetez une microcentrifugeuse MicroCL 17 ou 21, faites votre choix parmi six configurations de rotor standard :
    • Rotor 24 × 1,5/2,0 ml avec couvercle de confinement biologique ClickSeal certifié par le CAMR
    • Rotor 36 places x 0,5 ml avec couvercle vissé
    • Rotor double couronne 18 places x 2,0/0,5 ml avec couvercle vissé
    • Rotor PCR 8 x 8 avec couvercle vissé
    • Rotor PCR 4 x 8 avec couvercle de confinement biologique ClickSeal
    • Rotor pour tubes hématocrites
    • Deux FCR au choix (17 000×g ou 21 100×g)
    • Les modèles réfrigérés (17R, 21R) permettent de réguler la température de -9° à +40°C
    Les accessoires de confinement biologique, les rotors pour tubes hématocrites, PCR et à double couronne ainsi que les couvercles et adaptateurs pour tubes sont disponibles séparément.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Capacité 24 x 1,5/2 ml
    Vitesse max. 13 300 tr/min
    FCR max. 17000 x G
    Niveau sonore 50 dB(A)
    Certifications/Conformité CSA, CE, IVD
    Comprend Rotor24 x 1,5 / 2,0 ml avec couvercle de confinement biologique ClickSeal
    Description MicroCL 17R , 230 , 24 x 1.5/2.0mL rotor
    Alimentation électrique 230 V 50/60 Hz
    Garantie 2 ans
    Réfrigéré oui
    Durée de fonctionnement De 1 à 99 min (par incréments de 1 min) ; mode CONTINU
    Étalons CEI 61010-1, CEI 61010-2-020 (se reporter au manuel pour plus de détails)
    Dimensions (H x l x P) 12,9 x 11,6 x 17,5 in (33,0 x 29,5 x 44,5 cm)
    Poids net 62,0lb (28,0 kg)
    Gamme de produits Thermo Scientific
    Fréquence 50/60 Hz
    Tension 230 V
    Rotor Rotor 24 places x 1,5/2 ml avec couvercle de confinement biologique ClickSeal
    Type de produit réfrigéré
    Plage de températures (métrique) -9°C à +40°C