Learn More
Thermo Scientific™ Microcentrifugeuse MicroCL 21R
Code produit 10733625 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V 50/60 Hz
Comprend:
Rotor 24 24 x 1.5/2.0 ml avec couvercle de confinement biologique ClickSeal
Description:
Centrifugeuse MicroCL 21R, réfrigérée
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alimentation électrique Comprend Description Conditionnement
10733625 230 V 50/60 Hz Rotor 24 24 x 1.5/2.0 ml avec couvercle de confinement biologique ClickSeal Centrifugeuse MicroCL 21R, réfrigérée 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10733625 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75002470
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Accélérez la préparation de routine des échantillons avec cette microcentrifugeuse à haute vitesse (jusqu’à 21,000 xg) et de grande capacité, disponible avec réfrigération.
Les microcentrifugeuses Thermo Scientific™ MicroCL 17 et 21 allient puissance, polyvalence et simplicité pour traiter les échantillons en toute sécurité avec un minimum d'encombrement.
Associez-les à notre vaste gamme de rotors et obtenez la vitesse et la polyvalence dont vous avez besoin pour réaliser des protocoles simples ou plus complexes.
Prise en charge de vos besoins en matière de séparation de micro-volumes avec :
  • Accélération exceptionnelle jusqu’à 21 000 x g en 12 secondes à peine.
  • Les versions réfrigérées offrent un refroidissement à partir de la température ambiante jusqu’à la température définie en 9 minutes à peine.
  • Choisissez parmi 7 rotors de microcentrifugeuse en option pour trouver le réglage idéal pour votre application :
    • Remarquable résistance à la corrosion avec des rotors en polymère léger.
    • Le rotor standard traite 24 microtubes à centrifuger sur une seule couronne, depuis les tubes de 1,5 à 2,0 ml jusqu’aux mini-préparations et colonnes de centrifugation.
    • Ouverture et fermeture ergonomiques en un clic du rotor et conception transparente pour plus de sécurité et de commodité avec les couvercles de confinement biologique ClickSeal de Thermo Scientific.
    • Éliminez le besoin d’adaptateurs avec le rotor Dual Row unique.
  • Simplifiez le fonctionnement avec des commandes intuitives, des affichages faciles à lire et une fermeture en un clic rapide du couvercle de la centrifugeuse.
  • Élégante, légère et compacte.
  • Durable et facile à nettoyer et à entretenir.
  • Silencieuse pour un environnement sécurisé et sans stress.
  • Conforme aux dernières normes cliniques et de sécurité, notamment à la directive 98/79/CE relative au diagnostic in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 24 x 1,5/2 ml
Vitesse max. 14 800 tr/min
FCR max. 21100 x G
Niveau sonore 50 dB(A)
Certifications/Conformité CSA, CE, IVD
Comprend Rotor 24 24 x 1.5/2.0 ml avec couvercle de confinement biologique ClickSeal
Description Centrifugeuse MicroCL 21R, réfrigérée
Alimentation électrique 230 V 50/60 Hz
Garantie 2 ans
Réfrigéré oui
Durée de fonctionnement De 1 à 99 min (par incréments de 1 min) ; mode CONTINU
Étalons CEI 61010-1, CEI 61010-2-020 (se reporter au manuel pour plus de détails)
Dimensions (H x l x P) 12,9 x 11,6 x 17,5 in (33,0 x 29,5 x 44,5 cm)
Poids net 62,0lb (28,0 kg)
Gamme de produits Thermo Scientific
Fréquence 50/60 Hz
Tension 230 V
Rotor Rotor 24 places x 1,5/2 ml avec couvercle de confinement biologique ClickSeal
Type de produit Réfrigéré
Plage de températures (métrique) -9°C à +40°C