Learn More
Thermo Scientific™ Rotor angulaire MicroClick pour microtubes 18 x 5
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Réduisez les durées de cycle avec une capacité haut débit à 18 positions pour des microtubes de 5,0 ml et une vitesse supérieure à 22 000 x g grâce au nouveau rotor à angle fixe Thermo Scientific™ MicroClick pour microtubes 18 x 5.
Le couvercle de confinement biologique ClickSeal™ léger et ergonomique permet de voir les échantillons.
Le système de changement sécurisé du rotor Auto-Lock par bouton-poussoir en 3 secondes permet :
- l’installation et le retrait du rotor sans incident
- Aucun outil n’est nécessaire
- Aucune procédure complexe pour l’échange du rotor
- l’accès aisé à la chambre pour faciliter le nettoyage
- la possibilité de passer rapidement d’une application à l’autre, des tubes coniques aux tubes de prélèvement sanguin, des microtubes aux microplaques et souplesse pour évoluer en fonction des besoins de votre laboratoire
Compatible avec :
Thermo Scientific Sorvall Legend X1, Sorvall Legend XT, Sorvall Legend XF, Sorvall ST 16, Sorvall ST 40, Multifuge X1, Multifuge X3, Megafuge 16, Megafuge 40, Thermo Scientific SL 16 et SL 40
Alertes de commande :
Les adaptateurs sont vendus séparément. Consultez votre responsable de compte pour obtenir plus d’informations.
Spécification
Spécification
| Description | Rotor angulaire fixe MicroClick pour microtubes 18 x 5 |
| Type | Rotor angulaire fixe |
| Capacité | 18 x 5 mL |
| FCR max. | 9 333 x g |
| Vitesse max. | 15 000 tr/min |
| Rayon (métrique) | 102 mm |
| Longueur max. du tube | 62 mm |
| Diamètre max. du tube | 17 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Thermo Scientific Sorvall Legend séries X1/XT/XF et ST 8/16/40, Thermo Scientific Multifuge séries X1/X3 et Megafuge séries 8/16/40, Thermo Scientific séries SL 8/16/40 |
| Angle | 45° |
| Afficher plus |