Learn More
Thermo Scientific™ Rotor angulaire MicroClick pour microtubes 24 x 2
Code produit 15195283 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
24 x 2 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
15195283 24 x 2 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15195283 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75005715
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1760.00€
    1395.00€ / 1 pièces
    Économisez 365.00€
    20% de réduction
 Article restreint
En stock
Réalisez vos applications en micro-volumes, telles que la préparation d’acides nucléiques, à une vitesse maximale de 16 000 tr/min / 24 372 x g grâce au rotor pour microtubes 24 x 2 Thermo Scientific™ MicroClick.
Réalisez vos applications à micro-volume, comme la préparation d’acides nucléiques, à des vitesses atteignant 17,850 tr/min / 30,279 x g avec le rotor Thermo Scientific™ MicroClick pour 24 microtubes de 2 ml.
Avec le changement de rotor Auto-Lock, passez du rotor libre à un rotor pour microtubes en à peine 3 secondes avec :
  • Une installation et une dépose sans problème du rotor
    1. Aucun outil n'est nécessaire
    2. Des procédures de changement de rotor simples
  • Un accès dégagé à la chambre à des fins de nettoyage
Un couvercle de confinement biologique pour rotor pour une utilisation avec une seule main et sans retirer les gants, certifié par l'organisme de santé publique Public Health England, Porton Down, Royaume-Uni.
Alertes de commande :
Le couvercle de confinement biologique de rechange (75005725) et les joints toriques de rechange (75003405) sont vendus séparément. Contactez votre responsable de compte pour de plus amples informations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor angulaire fixe MicroClick pour microtubes 24 x 2
Type Rotor angulaire fixe
Capacité 24 x 2 mL
FCR max. 24,372 ×g
Vitesse max. 16 000 tr/min
Rayon (métrique) 85 mm
Facteur K 505
Longueur max. du tube 45 mm
Diamètre max. du tube 11 mm
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific, Centrifugeuses Sorvall ST 8, Megafuge 8 et SL 8
Angle 45°
Biocontainment Oui