Learn More
Thermo Scientific™ Nucléase micrococcale (300 U/μl)
Code produit 10848990 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
8000 U
Conditionnement:
8000 unités
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10848990 8000 U 8000 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10848990 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur EN0181
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Digérez l’ADN et l’ARN simple brin et double brin à l’aide de la nucléase micrococcale (nucléase S7) Thermo Scientific™, une endo-exonucléase.
La nucléase micrococcale (nucléase S7) est une endo-exonucléase relativement non spécifique qui digère les acides nucléiques simple et double brin, mais qui est plus active sur les substrats simple brin. Le clivage de l’ADN ou de l’ARN se produit préférentiellement dans les régions riches en AT ou en AU, produisant des mononucléotides et des oligonucléotides avec des extrémités 3’-phosphates. L’activité de l’enzyme dépend strictement du Ca2+.
Applications
  • Hydrolyse d’acides nucléiques dans des extraits bruts sans cellules
  • Séquençage de l’ARN
  • Études de la structure de la chromatine
  • Un modèle pour le repliement des protéines et pour les études de structure-fonction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 300 U / μl
Enzymes Nucléase
Quantité 8000 U
Type de produit Nucléase micrococcale