Learn More
Vileda Professional™ Balai à franges pour environnements contrôlés par microcontrôleur
Descrizione
- Surface de balai 100 % microfibre offrant des performances de nettoyage élevées
- La conception brevetée du rebord de nettoyage permet un nettoyage efficace des coins, des plinthes, etc.
- Un design épuré et sans recoins difficiles d'accès pour la saleté.
- Conception multicouche avec bords scellés pour une absorption élevée, une faible libération de particules et une stabilité optimale
- Performances ergonomiques et haute efficacité grâce à Vileda™ méthode pré-préparée
- Système de nettoyage à la vapeur : Un seul outil de nettoyage pour les sols, les murs et les plafonds
- Les résultats optimaux du nettoyage par microfibres ont été testés et validés de manière indépendante.
Specifica
Specifica
| Type de produit | Almohadilla para trapeador |
| Code couleur | Bleu |
| Stérilité | Non stériles |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Jetable | Réutilisable |
| Color-coded | Non |
| Matériau | Polyester |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?