Learn More
Poudre de cellulose microcristalline, 98,6 %, MP Biomedicals™
Code produit 11434732 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11434732 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11434732 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219149980
 Article restreint
En stock
High-purity cellulose powder used as a bulking, anti-caking, and stabilizing agent in research applications.
Spécification
Nom chimique ou matériau Microcrystallline cellulose powder
Couleur Blanc
CAS 9004-34-6
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 0.986
Poids moléculaire (g/mol) 162.14
Pourcentage de pureté 97 to 102%