Learn More
Vileda Professional™ Balai MicroEffective pour environnements contrôlés
Description
- Performance de nettoyage efficace de la serpillière en microfibre de polyéthersulfone associée à une couverture étendue
- Élimination hygiénique et prouvée des bactéries sur les sols, les murs et les plafonds.
- Très faible émission de particules par les balais en microfibres (Cat. 1 pour les hottes selon la norme IEST-RP-CC03.4) ; jusqu'à ISO 5 (GMP A/B)
- Résultat de décontamination amélioré grâce aux coins latéraux ouverts des poches
- Approuvé pour un usage CE / Conçu pour la stérilisation (autoclavage/irradiation gamma)
- balais à franges ergonomiques et faciles à glisser, et système de nettoyage léger
Spécification
Spécification
| Type de produit | Almohadilla para trapeador |
| Code couleur | Gris |
| Stérilité | Non stériles |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Jetable | Réutilisable |
| Color-coded | Non |
| Matériau | Polyester |