Learn More
Micronova microfibre SlideMop Couverture
Code produit 30533183 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
4,75 x 16 po
Conditionnement:
24 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
30533183 4,75 x 16 po 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30533183 Fournisseur Micronova Code fournisseur MZCRAA316
Expédition estimée: 11-01-2027
Système de lavage simple et efficace à faible contact, idéal pour le ramassage et l'absorption des particules fines.
  • Utiliser avec Micronova système de charge, BucketBinders™ ou des systèmes de chariots modulaires pour des performances globales optimales
  • Housse en microfibre hautement absorbante, idéale pour la collecte de liquides et de particules fines.
  • Pour les méthodes traditionnelles de trempage et d'essorage ou avec une méthode de chargement où l'élimination des liquides et/ou le gain de place constituent un défi
  • La poche en forme de V permet une mise en place et un retrait faciles, et est compatible avec d'autres cadres de balais plats de 40 cm (16 in).
  • Pour une option sans contact, utilisez avec de l'acier inoxydable ou du plastique SlideMop™ Adaptateur (QSM, QPSM)
  • Pour une action légère et facile à enfiler, utilisez avec du plastique SlimLine™ Adaptateur (QPSL)
  • Construction robuste ; lavable et résistant aux passages répétés en autoclave
Spécification
Dimensions 4,75 x 16 po
Type de produit Housses pour serpillères à franges
Code couleur Bleu
Type de tête Rectangulaire
Couleur Bleu
Longueur (impériale) 4,75 in
Stérilité Non stériles
Longueur (métrique) 12.07 cm
Autoclavable Autoclavable
Largeur (métrique) 40.64 cm
Largeur (impériale) 16 in
Jetable Réutilisable
Quantité 24 Pk.
À utiliser avec (équipement) QSM, QPSM
À utiliser avec (application) Nettoyage des sols, des murs et des plafonds
Certifications/Conformité Fabriqué sans matières premières
Color-coded Oui
Matériau Polyester microfibre