Learn More
IKA™ Entraînement de micro-broyeur MF 10 Basic
GREENER_CHOICE
Code produit 10400571 Tous les produits IKA Produits
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
MF 10 Basic
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
10400571 MF 10 Basic 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10400571 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0002836000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Montez deux têtes de broyage différentes sur cet entraînement pour une flexibilité accrue. L’entraînement de micro-broyeur IKA™ MF 10 Basic est un broyeur universel fonctionnant en continu avec une plage de vitesses allant de 3 000 à 6 500 tr/min.
  • Entraînement de micro-broyeur puissant
  • Surface de travail facile à nettoyer en acier inox
  • Les têtes sont facilement interchangeables
  • Têtes de broyage non incluses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Entraînement de micro-broyeur
Dimensions (L x l x H) 300 x 320 x 380 mm
Alimentation électrique 230/115 V, 50/60 Hz, 1000 W
À utiliser avec (équipement) MF 10 Basic
Hauteur (métrique) 380 mm
Hertz 50/60 Hz
Matériau Acier inoxydable
Tension 230/115 V
Watts 1000 W
Poids (métrique) 9,7 kg
Largeur (métrique) 320 mm