Learn More
Usbeck Laborgeraete™ MicroFix Bosshead Aluminium
Code produit 31237676
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Vis moletées
Vis à six pans creux
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend
31237676 Vis moletées
31237674 Vis à six pans creux
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31237676 Fournisseur Usbeck Laborgeraete™ Code fournisseur 2380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.30€
    13.24€ / 1 pièces
    Économisez 1.06€
    7% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
La tête de fixation MicroFix offre une solution compacte et stable pour des connexions de tiges sécurisées dans des configurations de laboratoire à espace limité.
  • Alliage d'aluminium robuste et léger
  • Raccord à angle droit ou en T de deux tiges jusqu'à Ø 13 mm
  • Dimensions ultra-compactes : 25 mm de diamètre, 30 mm de longueur
Spécification
Matériau Aluminium
Hauteur (métrique) 30 mm
Diamètre (métrique) externe 25 mm
Comprend Vis moletées
Type de produit Noix de serrage
Autoclavable Autoclavable
Poids (métrique) 21 g