Learn More
Usbeck Laborgeraete™ MicroFix Bosshead Acier inoxydable
Code produit 31237672
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Vis moletées
Vis à six pans creux
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend
31237672 Vis à six pans creux
31237679 Vis moletées
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31237672 Fournisseur Usbeck Laborgeraete™ Code fournisseur 2386
Expédition estimée: 26-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le support MicroFix offre une solution de connexion compacte et stable, idéale pour des montages de tiges sécurisés dans des environnements de laboratoire exigus.
  • Fabriqué en acier inoxydable : résistant à la corrosion et durable
  • Raccord à angle droit ou en T de deux tiges jusqu'à Ø 13 mm
  • Dimensions ultra-compactes : 25 mm de diamètre, 30 mm de longueur
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Hauteur (métrique) 30 mm
Diamètre (métrique) externe 25 mm
Comprend Vis à six pans creux
Type de produit Noix de serrage
Autoclavable Autoclavable
Poids (métrique) 47 g