Learn More
Usbeck Laborgeraete™ MicroFix Bosshead Acier inoxydable
Product Code. 31237679
Change view
Click to view available options
Comprend:
Vis moletées
Vis à six pans creux
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Comprend
31237679 Vis moletées
31237672 Vis à six pans creux
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 31237679 Supplier Usbeck Laborgeraete™ Supplier No. 2385
Expédition estimée: 07-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Le support MicroFix offre une solution de connexion compacte et stable, idéale pour des montages de tiges sécurisés dans des environnements de laboratoire exigus.
  • Fabriqué en acier inoxydable : résistant à la corrosion et durable
  • Raccord à angle droit ou en T de deux tiges jusqu'à Ø 13 mm
  • Dimensions ultra-compactes : 25 mm de diamètre, 30 mm de longueur
Specifications
Matériau Acier inoxydable
Hauteur (métrique) 30 mm
Diamètre (métrique) externe 25 mm
Comprend Vis moletées
Type de produit Noix de serrage
Autoclavable Autoclavable
Poids (métrique) 50 g