Learn More
Ansell Gants en nitrile MICROFLEX™ 92-134
Code produit 17611036
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XS
Standard
Moyen
Grande
XL
2XL
Conditionnement:
100 pièces
90 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17611036 Standard 100 pièces
17601036 XS 100 pièces
17833612 Standard 100 pièces
17853792 Moyen 100 pièces
17621036 Moyen 100 pièces
17823692 Grande 100 pièces
17631036 Grande 100 pièces
17818331 2XL 90 pièces
17641036 XL 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 17611036 Fournisseur Ansell Code fournisseur 92134070
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les gants en nitrile MICROFLEX™ 92-134 offrent tactilité, protection et confort dans de nombreuses applications. Conçus avec des bouts de doigts texturés, pour une manipulation sûre des outils et des matériaux.
  • Fabriqués avec une formulation en nitrile doux, pour un ajustement et une sensation agréables
  • Légers, pour une sensibilité tactile et un contrôle précis
  • Conçus pour un large éventail d’applications dans toutes les industries
  • Texturés sur les bouts de doigts, pour une manipulation sûre des outils et des matériaux 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemotherapeutic Rated Oui
Accelerator Free Non
Applications Soins de santé
AQL 1,5
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Finition externe Partiellement texturé
Finger Thickness (English) 4,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0,11 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 2,8 mil
Palm Thickness (Metric) 0,07 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gant d’examen en nitrile
Dimensions Standard
Stérilité Non stérile
FDA 510 (k) Oui
Type de manchette de gant À bord roulé
Quantité 100 gants/distributeur, 10 distributeurs/boîte, 1 000 gants/boîte
Longueur (impériale) 9,5 in
Longueur (métrique) 240 mm