Learn More
Ansell Microflex™ Gants jetables en composite synthétique résistant aux produits chimiques 93-260RP, les plus fins
Code produit 17929231 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Moyen
Grande
XL
2XL
Conditionnement:
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17929231 Moyen 6 pièces
17959231 Grande 6 pièces
17999231 XL 6 pièces
17919231 2XL 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17929231 Fournisseur Ansell Code fournisseur 93260RP080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.00€
    3.20€ / 6 pièces
    Économisez 1.80€
    36% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conception à trois couches pour une protection supérieure contre les produits chimiques agressifs. Le gant jetable le plus fin et résistant aux produits chimiques pour une tactilité et une dextérité améliorées. Matière ultra-douce et conception ergonomique pour un ajustement, un confort et une flexibilité exceptionnels.
  • Les gants jetables traditionnels sont conçus pour offrir une protection contre les produits chimiques pendant de courtes périodes seulement. – en cas d'éclaboussures ; tandis que les gants chimiques ont généralement une conception plus épaisse et plus robuste pour une protection plus durable. Ansell conçu MICROFLEX 93-260 pour être des gants jetables fins et résistants aux produits chimiques qui offrent des niveaux de protection plus élevés contre les produits chimiques pendant des périodes plus longues que les gants ordinaires à usage unique. Avec une épaisseur de seulement 7,8 mils, ces gants fins en nitrile et néoprène offrent une protection supérieure tout en assurant une tactilité et une dextérité accrues pour une manipulation aisée des petites pièces et des outils.
  • MICROFLEX Les gants 93-260 y parviennent grâce à une conception innovante à trois couches qui résiste à une large gamme de produits chimiques agressifs. La couche extérieure en nitrile offre une protection maximale contre plusieurs solvants organiques, tandis que la couche intermédiaire souple en néoprène assure une résistance aux acides et aux bases. Une dernière couche intérieure procure une sensation de sécheresse continue, tout en facilitant l'enfilage et le retrait.
  • MICROFLEX Les gants jetables résistants aux produits chimiques 93-260 répondent aux exigences de la certification EN 374 en Europe et de la certification KOSHA en Corée. Testés face à des produits chimiques agressifs comme l'acide sulfurique, le n-heptane, l'hexane et le méthanol, ces gants en nitrile et en néoprène affichent des temps de perméation impressionnants.
  • MICROFLEX Les masques 93-260 sont sans silicone afin d'éviter les défauts de surface lorsque les utilisateurs manipulent des objets et des équipements recouverts de peinture et d'autres revêtements. Ils ont un faible niveau de qualité acceptable de 0,65 AQL afin de réduire le risque d'exposition dû à des défauts de type piqûre. MICROFLEX Les gants 93-260 sont également dotés d'un poignet allongé pour une protection accrue du poignet et de l'avant-bras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 0
Certifications / conformité (Europe) EN 388:2016|CE 0493|Categoría III|EN 421:2010|EN ISO 21420:2020|ES ISO 374-1:2016|ES ISO 374-5:2016 | FDA21 CFR 177-2600-EE. UU. Aprobado para contacto con alimentos | ISO 18889:2019 | ISO 9001
Chlorinated Non
Applications Industriel, Laboratoire
Couleur Vert
Latex Free Oui
Matériau Néoprène
Type de produit Gants en néoprène
Dimensions Moyen
Épaisseur (impériale) 7,9 mil
Épaisseur (métrique) 0.2 mm
Norme EN388 2000X
EN 421 Oui
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES JKLOPST
EN ISO 374-5 Bactéries, champignons AVEC protection contre les virus
Type de manchette de gant Extension de
Grip Design Doigts texturés
Doublure Non revêtus
Longueur (impériale) 11,2 in
Longueur (métrique) 285 mm