Learn More
Ansell MICROFLEX™ Gants de salle blanche en polychloroprène 93-360
BIOPHARMA
Code produit 16398401
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Conditionnement:
50 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
16398401 8 50 pièces
16378401 6 50 pièces
16388401 7 50 pièces
16308411 9 50 pièces
16318411 10 50 pièces
16328411 11 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16398401 Fournisseur Ansell Code fournisseur 93360080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.56€
    44.29€ / 50 pièces
    Économisez 25.27€
    36% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Les gants de salle blanche jetables non stériles en nitrile et en néoprène (polychloroprène) sont fabriqués à partir d'un matériau composite synthétique pour une protection chimique robuste. Convient à la classe 100/ ISO 5 environnements de salles blanches.
  • Les gants antistatiques pour salles blanches sont dotés d'une conception à trois couches.
  • Offrir une protection contre les produits chimiques agressifs, notamment les acides, les bases et divers solvants.
  • Sa formule exclusive extra-douce allie confort, toucher et dextérité.
  • Le composite de nitrile et de néoprène sans silicone est exempt de latex, ce qui prévient le risque d'allergies au latex de type I.
  • Non particulaire EasyTear emballage visant à réduire le risque de contamination potentielle.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifications/Conformité ASTM D6319, ASTM D6978-05, FDA 21 CFR 177.2600
Certifications / conformité (Europe) Ce 0086, EAC TP TC 019:2011, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016
Chemotherapeutic Rated Oui
Chlorinated Oui
Cleanroom Class Classe 100 (ISO 5)
Accelerator Free Non
AQL 0,65
Couleur Émeraude
Jetable Usage unique
Finition externe Bout des doigts texturé
Finger Thickness (English) 7,9 mil
Finger Thickness (Metric) 0,20 mm
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Polychloroprène
Palm Thickness (English) 7,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0,20 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants pour environnement contrôlé
Dimensions 8
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 7,9 mil
Épaisseur (métrique) 0,20 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001
Modèle 93-360
Type d’emballage Carton
Quantité 500/boîte
Séries MICROFLEX™ 93-360
Résistance à la traction 22 MPa
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30 cm