Learn More
Ansell MICROFLEX™ Gants en nitrile orange haute visibilité Mega Texture 93256
Code produit 30259525 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Conditionnement:
100 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
30259525 9 100 pièces
30259547 7 100 pièces
30259532 8 100 pièces
30259518 10 100 pièces
30259516 11 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30259525 Fournisseur Ansell Code fournisseur 93256090
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
MICROFLEX™ Les gants en nitrile orange haute visibilité Mega Texture Grip 93256 sont sans latex et idéaux pour les applications industrielles générales.
  • Surface Mega Texture pour une adhérence constante sur sol mouillé et sec.
  • Couleur orange haute visibilité pour une meilleure visibilité pendant les travaux
  • Formule puissante offrant une protection des mains durable et confortable
  • Idéal pour une large gamme d'applications de manipulation des aliments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Accelerator Free Oui
Applications Industriel
AQL 1.5
Couleur Orange haute visibilité
Jetable Usage unique
Finition externe Entièrement texturés
Finger Thickness (English) 6,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.15 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 5,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.13 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants en nitrile
Dimensions 9
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 5,1 à 6,3 mil
Épaisseur (métrique) 0,13 à 0,15 mm