Learn More
Ansell MICROFLEX™ Gants en nitrile orange haute visibilité Mega Texture 93256
Product Code. 30259547 Shop All Ansell Products
Change view
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Unit Size:
100 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensions Unit Size
30259547 7 100 pièces
30259532 8 100 pièces
30259525 9 100 pièces
30259518 10 100 pièces
30259516 11 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 30259547 Supplier Ansell Supplier No. 93256070
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
MICROFLEX™ Les gants en nitrile orange haute visibilité Mega Texture Grip 93256 sont sans latex et idéaux pour les applications industrielles générales.
  • Surface Mega Texture pour une adhérence constante sur sol mouillé et sec.
  • Couleur orange haute visibilité pour une meilleure visibilité pendant les travaux
  • Formule puissante offrant une protection des mains durable et confortable
  • Idéal pour une large gamme d'applications de manipulation des aliments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Accelerator Free Oui
Applications Industriel
AQL 1.5
Couleur Orange haute visibilité
Jetable Usage unique
Finition externe Entièrement texturés
Finger Thickness (English) 6,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.15 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 5,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.13 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants en nitrile
Dimensions 7
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 5,1 à 6,3 mil
Épaisseur (métrique) 0,13 à 0,15 mm