Learn More
Ansell Gants jetables en néoprène ergonomiques Microflex™
Description
- Port plus confortable pendant de longues périodes
- Les doigts texturés assurent une préhension sûre et robuste
- Bénéficiez d’une excellente préhension sèche et humide
- Fabriqués sans protéines et poudre de caoutchouc naturel pour aider à protéger les travailleurs contre les allergies, l’irritation cutanée et la sécheresse
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 13485, PPED 89/686/CEE CATÉGORIE III, CONCEPTION COMPLEXE, EN374-3, EN374-2 NIVEAU 2, NQA 1.5, ASTM D6977, EN420 |
| Applications | Laboratoire |
| Couleur | Vert |
| Jetable | Usage unique |
| Hand | Ambidextres |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Néoprène |
| Poudré | Sans poudre |
| Type de produit | Gants en néoprène |
| Dimensions | Grande |
| Afficher plus |